missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SSU72 Protein

A cDNA sequence encoding the SSU72 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre SSU72 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15984099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13599-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15974099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13599-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15964099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13599-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

SSU72 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SSU72 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPSSPLR VAVVCSSNQN RSMEAHNILS KRGFSVRSFG TGTHVKLPGP APDKPNVYDF KTTYDQMYND LLRKDKELYT QNGILHMLDR NKRIKPRPER FQNCKDLFDL ILTCEERVYD QVVEDLNSRE QETCQPVHVV NVDIQDNHEE ATLGAFLICE LCQCIQHTED MENEIDELLQ EFEEKSGRTF LHTVCFY
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications