missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SSR1 Protein

A cDNA sequence encoding the SSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13594-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15914089

  • 1815.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

6745
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRGGPRGL LAVAQDLTED EETVEDSIIE DEDDEAEVEE DEPTDLVEDK EEEDVSGEPE ASPSADTTIL FVKGEDFPAN NIVKFLVGFT NKGTEDFIVE SLDASFRYPQ DYQFYIQNFT ALPLNTVVPP QRQATFEYSF IPAEPMGGRP FGLVINLNYK DLNGNVFQDA VFNQTVTVIE REDGLDGET
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
SSR1 Protein
Research Use Only
SSR1
Human
His
SSR1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales