Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRGN Protein
A cDNA sequence encoding the SRGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SRGN Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15984069
|
enQuireBio™
QP13590-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964069
|
enQuireBio™
QP13590-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15974069
|
enQuireBio™
QP13590-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914079
|
enQuireBio™
QP13590-HIS-HEK-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SRGN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SRGN filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.25 mg/ml in phosphate buffered saline and 20% (w/v) glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
YPTRRARYQW VRCNPDSNSA NCLEEKGPMF ELLPGESNKI PRLRTDLFPK TRIQDLNRIF PLSEDYSGSG FGSGSGSGSG SGSGFLTEME QDYQLVDESD AFHDNLRSLD RNLPSDSQDL GQHGLEEDFM L HHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |