Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SRA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10011 |
---|---|
Nombre | SRA1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | SRA1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954069
|
enQuireBio™
QP13589-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944069
|
enQuireBio™
QP13589-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934069
|
enQuireBio™
QP13589-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10011 | |
Research Use Only | |
SRA1 | |
Human | |
His | |
SRA1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) , 0.1MNaCl ,10% glycerol and 1mM DTT. |
SRA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVGSGPAS GVEPTSFPVE SEAVMEDVLR PLEQALEDCR GHTRKQVCDD ISRRLALLQE QWAGGKLSIP VKKRMALLVQ ELSSHRWDAA DDIHRSLMVD HVTEVSQWMV GVKRLIAEKR SLFSEEAANE EKSAATAEKN HTIPGFQQAS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |