missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SPRY4 Protein

A cDNA sequence encoding the SPRY4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13585-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15914059

  • 4090.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

SPRY4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPPIPQ SAPLTPNSVM VQPLLDSRMS HSRLQHPLTI LPIDQVKTSH VENDYIDNPS LALTTGPKRT RGGAPELAPT PARCDQDVTH HWISFSGRPS SVSSSSSTSS DQRLLDHMAP PPVADQASPR AVRIQPKVVH CQPLDLKGPA VPPELDKHFL LCEACGKCKC KECASPRTLP SCWVCNQECL CSAQTLVNYG TCMCLVQGIF YHCTNEDDEG SCADHPCSCS RSNCCARWSF MGALSVVLPC LLCYLPATGC VKLAQRGYDR LRRPGCRCKH TNSVICKAAS GDAKTSRPDK PF
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SPRY4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales