Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPOP Protein
A cDNA sequence encoding the SPOP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SPOP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924039
|
enQuireBio™
QP13579-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904039
|
enQuireBio™
QP13579-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914039
|
enQuireBio™
QP13579-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SPOP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SPOP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 50% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSRVPSPPPP AEMSSGPVAE SWCYTQIKVV KFSYMWTINN FSFCREEMGE VIKSSTFSSG ANDKLKWCLR VNPKGLDEES KDYLSLYLLL VSCPKSEVRA KFKFSILNAK GEETKAMESQ RAYRFVQGKD WGFKKFIRRD FLLDEANGLL PDDKLTLFCEVSVVQDSVNI SGQNTMNMVK VPECRLADEL GGLWENSRFT DCCLCVAGQE FQAHKAILAA RSPVFSAMFE HEMEESKKNR VEINDVEPEV FKEMMCFIYT GKAPNLDKMA DDLLAAADKY ALERLKVMCE DALCSNLSVE NAAEILILAD LHSADQLKTQ AVDFINYHAS DVLETSGWKS MVVSHPHLVA EAYRSLASAQ CPFLGPPRKR LKQS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |