Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spliceosome RNA helicase DDX39B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spliceosome RNA helicase DDX39B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8315-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004631.1
Spliceosome RNA helicase DDX39B Protein
Research Use Only
DDX39B
Recombinant Protein
E. coli
AENDVDNELL DYEDDEVETA AGGDGAEAPA KKDVKGSYVS IHSSGFRDFL LKPELLRAIV DCGFEHPSEV QHECIPQAIL GMDVLCQAKS GMGKTAVFVL ATLQQLEPVT GQVSVLVMCH TRELAFQISK EYERFSKYMP NVKVAVFFGG LSIKKDEEVL KKNCPHIVVG TPGRILALAR NKSLNLKHIK HFILDECDKM LEQLDMRRDV QEIFRMTPHE KQVMMFSATL SKEIRPVCRK FMQDPMEIFV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7919
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol