Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spindlin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spindlin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8292-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063821
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006708.2
Spindlin-1 Protein
Research Use Only
SPIN1
Recombinant Protein
E. coli
MKTPFGKTPG QRSRADAGHA GVSANMMKKR TSHKKHRSSV GPSKPVSQPR RNIVGCRIQH GWKEGNGPVT QWKGTVLDQV PVNPSLYLIK YDGFDCVYGL ELNKDERVSA LEVLPDRVAT SRISDAHLAD TMIGKAVEHM FETEDGSKDE WRGMVLARAP VMNTWFYITY EKDPVLYMYQ LLDDYKEGDL RIMPDSNDSP PAEREPGEVV DSLVGKQVEY AKEDGSKRTG MVIHQVEAKP SVYFIKFDDD FHIYVYDLVK TS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10927
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol