Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sperm surface protein Sp17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sperm surface protein Sp17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8737-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076231
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_059121.1
Sperm surface protein Sp17 Protein
Research Use Only
SPA17
Recombinant Protein
E. coli
MSIPFSNTHY RIPQGFGNLL EGLTREILRE QPDNIPAFAA AYFESLLEKR EKTNFDPAEW GSKVEDRFYN NHAFEEQEPP EKSDPKQEES QISGKEEETS VTILDSSEED KEKEEVAAVK IQAAFRGHIA REEAKKMKTN SLQNEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
53340
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol