missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SPECC1 Protein

A cDNA sequence encoding the SPECC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

Nombre SPECC1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13573-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15994009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13573-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15904019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13573-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

SPECC1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SPECC1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol 1mM DTT and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTQEGKII ELEQKCTGIL EQGRFEREKL LNIQQQLTCS LRKVEEENQG ALEMIKRLKE ENEKLNEFLE LERHNNNMMA KTLEECRVTL EGLKMENGSL KSHLQGEKQK ATEASAVEQT AESCEVQEML KVARAEKDLL ELSCNELRQE LLKANGEIKH VSSLLAKVEK DYSYLKEICD HQAEQLSRTS LKLQEKASES DAEIKDMKET IFELEDQVEQ HRAVKLHNNQ LISELESSVI KLEEQKSDLE RQLKTLTKQM KEETEEWRRF QADLQTAVVV ANDIKCEAQQ ELRTVKRKLL EEEEKNA
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications