Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sorting nexin-20 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sorting nexin-20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6709-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045280
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138444.1
Sorting nexin-20 Protein
Research Use Only
SNX20
Recombinant Protein
E. coli
MASPEHPGSP GCMGPITQCT ARTQQEAPAT GPDLPHPGPD GHLDTHSGLS SNSSMTTREL QQYWQNQKCR WKHVKLLFEI ASARIEERKV SKFVVYQIIV IQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
124460
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol