missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sodium / potassium-transporting ATPase subunit gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sodium/potassium-transporting ATPase subunit gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001671.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 486 |
Nombre | Sodium / potassium-transporting ATPase subunit gamma Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989689
|
enQuireBio™
QP6060-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909699
|
enQuireBio™
QP6060-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999689
|
enQuireBio™
QP6060-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919699
|
enQuireBio™
QP6060-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929699
|
enQuireBio™
QP6060-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939699
|
enQuireBio™
QP6060-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001671.2 | |
Sodium / potassium-transporting ATPase subunit gamma Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
486 | |
Research Use Only | |
FXYD2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDRWYLGGSP KGDVDPFYYD YETVRNGGLI FAGLAFIVGL LILLSRRFRC GGNKKRRQIN EDEP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |