Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sodium / potassium-transporting ATPase subunit gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sodium/potassium-transporting ATPase subunit gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6060-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001671.2
Sodium / potassium-transporting ATPase subunit gamma Protein
Research Use Only
FXYD2
Recombinant Protein
E. coli
MDRWYLGGSP KGDVDPFYYD YETVRNGGLI FAGLAFIVGL LILLSRRFRC GGNKKRRQIN EDEP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
486
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol