Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPC Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SNRPC Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15963919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15983919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15973919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SNRPC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
MPKFYCDYCD TYLTHDSPSV RKTHCSGRKH KENVKDYYQK WMEEQAQSLI DKTTAAFQQG KIPPTPFSAP PPAGAMIPPP PSLPGPPRPG MMPAPHMGGP PMMPMMGPPP PGMMPVGPAP GMRPPMGGHM PMMPGPPMMR PPARPMMVPT RPGMTRPDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
His | |
SNRPC is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |