Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNCB Protein
A cDNA sequence encoding the SNCB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 2240.00€
Especificaciones
Nombre SNCB Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15933889 Ver documentos enQuireBio™
QP13536-10UG
10 μg 107.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
15953889 Ver documentos enQuireBio™
QP13536-50UG
50 μg 161.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
15943889 Ver documentos enQuireBio™
QP13536-1MG
1 mg 2240.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
SNCB Protein
Untagged
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MDVFMKGLSM AKEGVVAAAE KTKQGVTEAA EKTKEGVLYV GSKTREGVVQ GVASVAEKTK EQASHLGGAV FSGAGNIAAA TGLVKREEFP TDLKPEEVAQ EAAEEPLIEP LMEPEGESYE DPPQEEYQEY EPEA