Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAPIN Protein
A cDNA sequence encoding the SNAPIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | SNAPIN Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15973879
|
enQuireBio™
QP13534-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993879
|
enQuireBio™
QP13534-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15983879
|
enQuireBio™
QP13534-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SNAPIN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM DTT, 2mM EDTA, 0.2M NaCl, and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGAGSAAVS GAGTPVAGPT GRDLFAEGLL EFLRPAVQQL DSHVHAVRES QVELREQIDN LATELCRINEDQKVALDLDP YVKKLLNARR RVVLVNNILQ NAQERLRRLN HSVAKETARR RAMLDSGIYP PGSPGK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |