missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAP23 Protein
A cDNA sequence encoding the SNAP23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4390.00€
Especificaciones
Nombre | SNAP23 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903879
|
enQuireBio™
QP13531-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993869
|
enQuireBio™
QP13531-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15983869
|
enQuireBio™
QP13531-1MG |
1 mg |
4390.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SNAP23 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDNLSSEEIQ QRAHQITDES LESTRRILGL AIESQDAGIK TITMLDEQKE QLNRIEEGLD QINKDMRETE KTLTELNKCC GLCVCPCNRT KNFESGKAYK TTWGDGGENS PCNVVSKQPG PVTNGQLQQP TTGAASGGYI KRITNDARED EMEENLTQVG SILGNLKDMA LNIGNEIDAQ NPQIKRITDK ADTNRDRIDI ANARAKKLID S | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |