Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMCP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMCP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Nombre SMCP Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16005230 Ver documentos enQuireBio™
QP6700-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
16055220 Ver documentos enQuireBio™
QP6700-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
16065220 Ver documentos enQuireBio™
QP6700-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
16075220 Ver documentos enQuireBio™
QP6700-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
16085220 Ver documentos enQuireBio™
QP6700-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
16095220 Ver documentos enQuireBio™
QP6700-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
SMCP Protein
GST
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_109588.2
Recombinant Protein
E. coli
MCDQTKHSKC CPAKGNQCCP PQQNQCCQSK GNQCCPPKQN QCCQPKGSQC CPPKHNHCCQ PKPPCCIQAR CCGLETKPEV SPLNMESEPN SPQTQDKGCQ TQQQPHSPQN ESRPSK
4184
SMCP