Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMCP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMCP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6700-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065220
  • 160.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_109588.2
SMCP Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4184
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SMCP
Recombinant Protein
E. coli
MCDQTKHSKC CPAKGNQCCP PQQNQCCQSK GNQCCPPKQN QCCQPKGSQC CPPKHNHCCQ PKPPCCIQAR CCGLETKPEV SPLNMESEPN SPQTQDKGCQ TQQQPHSPQN ESRPSK