Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001007469.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6598 |
Nombre | SMARCB1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16059710
|
enQuireBio™
QP7605-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16099710
|
enQuireBio™
QP7605-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16069710
|
enQuireBio™
QP7605-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089710
|
enQuireBio™
QP7605-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16009720
|
enQuireBio™
QP7605-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079710
|
enQuireBio™
QP7605-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001007469.1 | |
SMARCB1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6598 | |
Research Use Only | |
SMARCB1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MMMALSKTFG QKPVKFQLED DGEFYMIGSE VGNYLRMFRG SLYKRYPSLW RRLATVEERK KIVASSHGKK TKPNTKDHGY TTLATSVTLL KASEVEEILD GNDEKYKAVS ISTEPPTYLR EQKAKRNSQW VPTLPNSSHH LDAVPCSTTI NRNRMGRDKK RTFPLCFDDH DPAVIHENAS QPEVLVPIRL DMEIDGQKLR DAFTWNMNEK LMTPEMFSEI LCDDLDLNPL TFVPAIASAI RQQIESYPTD SILEDQSDQR VIIKLNIHVG NISLVDQFEW DMSEKENSPE KFALKLCSEL GLGGEFVTTI AYSIRGQLSW HQKTYAFSEN PLPTVEIAIR NTGDADQWCP LLETLTDAEM EKKIRDQDRN TRRMR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |