Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7605-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001007469.1
SMARCB1 Protein
Research Use Only
SMARCB1
Recombinant Protein
Yeast
MMMALSKTFG QKPVKFQLED DGEFYMIGSE VGNYLRMFRG SLYKRYPSLW RRLATVEERK KIVASSHGKK TKPNTKDHGY TTLATSVTLL KASEVEEILD GNDEKYKAVS ISTEPPTYLR EQKAKRNSQW VPTLPNSSHH LDAVPCSTTI NRNRMGRDKK RTFPLCFDDH DPAVIHENAS QPEVLVPIRL DMEIDGQKLR DAFTWNMNEK LMTPEMFSEI LCDDLDLNPL TFVPAIASAI RQQIESYPTD SILEDQSDQR VIIKLNIHVG NISLVDQFEW DMSEKENSPE KFALKLCSEL GLGGEFVTTI AYSIRGQLSW HQKTYAFSEN PLPTVEIAIR NTGDADQWCP LLETLTDAEM EKKIRDQDRN TRRMR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6598
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol