Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small ubiquitin-related modifier 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small ubiquitin-related modifier 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7696-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16020261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001002255.1
Small ubiquitin-related modifier 4 Protein
Research Use Only
SUMO4
Recombinant Protein
E. coli
MANEKPTEEV KTENNNHINL KVAGQDGSVV QFKIKRQTPL SKLMKAYCEP RGLSVKQIRF RFGGQPISGT DKPAQLEMED EDTIDVFQQP TGGVY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
387082
500 μg
Not determined.
Full Length of BC130305
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol