Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small proline-rich protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small proline-rich protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6724-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001091058.1
Small proline-rich protein 1
Research Use Only
SPRR3
Recombinant Protein
E. coli
SSYQQKQTFT PPPQLQQQQV KQPSQPPPQE IFVPTTKEPC HSKVPQPGNT KIPEPGCTKV PEPGCTKVPE PGCTKVPEPG CTKVPEPGCT KVPEPGCTKV PEPGYTKVPE PGSIKVPDQG FIKFPEPGAI KVPEQGYTKV PVPGYTKLPE PCPSTVTPGP AQQKTKQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6707
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol