Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMAD4 Protein
A cDNA sequence encoding the SMAD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre SMAD4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15933859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13526-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15953859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13526-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15943859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13526-1MG
1 mg
2725.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SMAD4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SMAD4 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDNMSITNTP TSNDACLSIV HSLMCHRQGG ESETFAKRAI ESLVKKLKEK KDELDSLITA ITTNGAHPSK CVTIQRTLDG RLQVAGRKGF PHVIYARLWR WPDLHKNELK HVKYCQYAFD LKCDSVCVNP YHYERVVSPG IDLSGLTLQS NAPSSMMVKD EYVHDFEGQP SLSTEGHSIQ TIQHPPSNRA STETYSTPAL LAPSESNATS TANFPNIPVA STSQPASILG GSHSEGLLQI ASGPQPGQQQ NGFTGQPATY HHNSTTTWTG SRTAPYTPNL PHHQNGHLQH HPPMPPHPGH YWPVHNELAF QPPISNHPAP EYWCSIAYFE MDVQVGETFK VPSSCPIVTV DGYVDPSGGD RFCLGQLSNV HRTEAIERAR LHIGKGVQLE CKGEGDVWVR CLSDHAVFVQ SYYLDREAGR APGDAVHKIY PSAYIKVFDL RQCHRQMQQQ AATAQAAAAA QAAAVAGNIP GPGSVGGIAP AISLSAAAGI GVDDLRRLCI LRMSFVKGWG PDYPRQSIKE TPCWIEIHLH RALQLLDEVL HTMPIADPQP LD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.