Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Smad3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Smad3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6697-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138574.1
Smad3 Protein
Research Use Only
SMAD3
Recombinant Protein
E. coli
MSSILPFTPP IVKRLLGWKK GEQNGQEEKW CEKAVKSLVK KLKKTGQLDE LEKAITTQNV NTKCITIPRS LDGRLQVSHR KGLPHVIYCR LWRWPDLHSH HELRAMELCE FAFNMKKDEV CVNPYHYQRV ETPVLPPVLV PRHTEIPAEF PPLDDYSHSI PENTNFPAGI EPQSNIPETP PPGYLSEDGE TSDHQMNHSM DAGSPNLSPN PMSPAHNNLD LQPVTYCEPA FWCSISYYEL NQRVGETFHA SQPSMTVDGF TDPSNSERFC LGLLSNVNRN AAVELTRRHI GRGVRLYYIG GEVFAECLSD SAIFVQSPNC NQRYGWHPAT VCKIPPGCNL KIFNNQEFAA LLAQSVNQGF EAVYQLTRMC TIRMSFVKGW GAEYRRQTVT STPCWIELHL NGPLQWLDKV LTQMGSPSIR CSSVS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4088
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol