Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC51B Protein
A cDNA sequence encoding the SLC51B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre SLC51B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15963849
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13523-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15943849
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13523-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15953849
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13523-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
SLC51B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLC51B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRSIQASR KEKMQPPEKE TPEVLHLDEA KDHNSLNNLR ETLLSEKPNL AQVELELKER DVLSVFLPDV PETES
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.