Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC4A4 Protein
A cDNA sequence encoding the SLC4A4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SLC4A4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933849
|
enQuireBio™
QP13522-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923849
|
enQuireBio™
QP13522-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913849
|
enQuireBio™
QP13522-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SLC4A4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SLC4A4 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.5mM DTT, 0.1mM PMSF and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSTE NVEGKPSNLG ERGRARSSTF LRVVQPMFNH SIFTSAVSPA AERIRFILGEEDDSPAPPQL FTELDELLAV DGQEMEWKET ARWIKFEEKV EQGGERWSKP HVATLSLHSL FELRTCMEKG SIMLDREASS LPQLVEMIVDHQIETGLLKP ELKDKVTYTL LRKHRHQTKK SNLRSLADIG KTVSSASRMF TNPDNGSPAM THRNLTSSSL NDISDKPEKD QLKNKFMKKLPRDAEASNVL VGEVDFLDTP FIAFVRLQQA VMLGALTEVP VPTRFLFILL GPKGKAKSYH EIGRAIATLM SDEVFHDIAY KAKDRHDLIAGIDEFLDEVI VLPPGEWDPA IRIEPPKSLP SSDKRKNMYS GGENVQMNGD TPHDGGHGGG GHGDCEELQR TGRFCGGLIK DIKRKAPFFASDFYDALNIQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |