missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC3A2 Protein
A cDNA sequence encoding the SLC3A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SLC3A2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903849
|
enQuireBio™
QP13521-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15983839
|
enQuireBio™
QP13521-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993839
|
enQuireBio™
QP13521-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SLC3A2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SLC3A2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPRAPRCRE LPAQKWWHTG ALYRIGDLQA FQGHGAGNLA GLKGRLDYLS SLKVKGLVLG PIHKNQKDDV AQTDLLQIDP NFGSKEDFDS LLQSAKKKSI RVILDLTPNY RGENSWFSTQ VDTVATKVKD ALEFWLQAGV DGFQVRDIEN LKDASSFLAE WQNITKGFSE DRLLIAGTNS SDLQQILSLL ESNKDLLLTS SYLSDSGSTG EHTKSLVTQY LNATGNRWCS WSLSQARLLT SFLPAQLLRL YQLMLFTLPG TPVFSYGDEI GLDAAALPGQ PMEAPVMLWD ESSFPDIPGA VSANMTVKGQ SEDPGSLLSL FRRLSDQRSK ERSLLHGDFH AFSAGPGLFS YIRHWDQNER FLVVLNFGDV GLSAGLQASD LPASASLPAK ADLLLSTQPG REEGSPLELE RLKLEPHEGL LLRFPYAAHH HHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |