Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLAMF1 Protein
A cDNA sequence encoding the SLAMF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 6504
Nombre SLAMF1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen SLAMF1
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15963829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13518-HIS-EC-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15953829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13518-HIS-EC-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15933829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13518-HIS-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15943829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13518-HIS-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
6504
Research Use Only
SLAMF1
Human
His
SLAMF1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
SLAMF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSASYGTGG RMMNCPKILR QLGSKVLLPL TYERINKSMN KSIHIVVTMA KSLENSVENK IVSLDPSEAG PPRYLGDRYK FYLENLTLGI RESRKEDEGW YLMTLEKNVS VQRFCLQLRL YEQVSTPEIK VLNKTQENGT CTLILGCTVE KGDHVAYSWS EKAGTHPLNP ANSSHLLSLT LGPQHADNIY ICTVSNPISN NSQTFSPWPG CRTDPSETKP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.