Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIT1 Protein
A cDNA sequence encoding the SIT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | SIT1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923809
|
enQuireBio™
QP13511-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943809
|
enQuireBio™
QP13511-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933809
|
enQuireBio™
QP13511-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SIT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SIT1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHLSQWTRGR SRSHPGQGRS GESVEEVPLY GNLHYLQTGR LSQDPEPDQQ DPTLGGPARA AEEVMCYTSL QLRPPQGRIP GPGTPVKYSE VVLDSEPKSQ ASGPEPELYA SVCAQTRRAR ASFPDQAYAN SQPAAS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |