Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRT3 Protein
A cDNA sequence encoding the SIRT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SIRT3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923799
|
enQuireBio™
QP13509-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903799
|
enQuireBio™
QP13509-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913799
|
enQuireBio™
QP13509-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SIRT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SIRT3 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 0.1M NaCl, 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDKGKLSLQ DVAELIRARA CQRVVVMVGA GISTPSGIPD FRSPGSGLYS NLQQYDLPYP EAIFELPFFF HNPKPFFTLA KELYPGNYKP NVTHYFLRLL HDKGLLLRLY TQNIDGLERV SGIPASKLVE AHGTFASATC TVCQRPFPGE DIRADVMADR VPRCPVCTGV VKPDIVFFGE PLPQRFLLHV VDFPMADLLL ILGTSLEVEP FASLTEAVRS SVPRLLINRD LVGPLAWHPR SRDVAQLGDV VHGVESLVEL LGWTEEMRDL VQRETGKLDG PDK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |