missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SIKE1 Protein

A cDNA sequence encoding the SIKE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13502-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15913779

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

80143
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSCTIEK ILTDAKTLLE RLREHDAAAE SLVDQSAALH RRVAAMREAG TALPDQYQED ASDMKDMSKY KPHILLSQEN TQIRDLQQEN RELWISLEEH QDALELIMSK YRKQMLQLMV AKKAVDAEPV LKAHQSHSAE IESQIDRICE MGEVMRKAVQ VDDDQFCKIQ EKLAQLELEN KELRELLSIS SESLQARKEN SMDTASQAIK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
SIKE1 Protein
Research Use Only
SIKE1
Human
His
SIKE1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales