Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Signal-regulatory protein beta-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal-regulatory protein beta-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
695.00€ - 1930.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001077379.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10326 |
Nombre | Signal-regulatory protein beta-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16075090
|
enQuireBio™
QP6685-MA-20UG |
20 μg |
695.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16065090
|
enQuireBio™
QP6685-MA-100UG |
100 μg |
1930.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16085090
|
enQuireBio™
QP6685-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001077379.1 | |
Signal-regulatory protein beta-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10326 | |
Research Use Only | |
SIRPB1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
EDELQVIQPE KSVSVAAGES ATLRCAMTSL IPVGPIMWFR GAGAGRELIY NQKEGHFPRV TTVSELTKRN NLDFSISISN ITPADAGTYY CVKFRKGSPD DVEFKSGAGT ELSVRAKPSA PVVSGPAVRA TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP AGDSVSYSIH STARVVLTRG DVHSQVICEI AHITLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRAENQAN VTCQVSNFYP RGLQLTWLEN GNVSRTETAS TLIENKDGTY NWMSWLLVNT CAHRDDVVLT CQVEHDGQQA VSKSYALEIS AHQKEHGSDI THEAALAPTA PL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |