Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIGLEC7 Protein
A cDNA sequence encoding the SIGLEC7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre SIGLEC7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15953769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13500-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15933769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13500-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15943769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13500-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SIGLEC7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SIGLEC7 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPQKSNRKD YSLTMQSSVT VQEGMCVHVR CSFSYPVDSQ TDSDPVHGYW FRAGNDISWK APVATNNPAW AVQEETRDRF HLLGDPQTKN CTLSIRDARM SDAGRYFFRM EKGNIKWNYK YDQLSVNVTA LTHRPNILIP GTLESGCFQN LTCSVPWACE QGTPPMISWM GTSVSPLHPS TTRSSVLTLI PQPQHHGTSL TCQVTLPGAG VTTNRTIQLN VSYPPQNLTV TVFQGEGTAS TALGNSSSLS VLEGQSLRLV CAVDSNPPAR LSWTWRSLTL YPSQPSNPLV LELQVHLGDE GEFTCRAQNS LGSQHVSLNL SLQQEYTGKM RPVSGVLLLE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.