Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SGK1 Protein
A cDNA sequence encoding the SGK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre SGK1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15943719
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13483-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923719
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13483-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15933719
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13483-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SGK1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SGK1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.2M NaCl, 2mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MISQPQEPEL MNANPSPPPS PSQQINLGPS SNPHAKPSDF HFLKVIGKGS FGKVLLARHK AEEVFYAVKV LQKKAILKKK EEKHIMSERN VLLKNVKHPF LVGLHFSFQT ADKLYFVLDY INGGELFYHL QRERCFLEPR ARFYAAEIAS ALGYLHSLNI VYRDLKPENI LLDSQGHIVL TDFGLCKENI EHNSTTSTFC GTPEYLAPEV LHKQPYDRTV DWWCLGAVLY EMLYGLPPFY SRNTAEMYDN ILNKPLQLKP NITNSARHLL EGLLQKDRTK RLGAKDDFME IKSHVFFSLI NWDDLINKKI TPPFNPNVSG PNDLRHFDPE FTEEPVPNSI GKSPDSVLVT ASVKEAAEAF LGFSYAPPTD SFL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.