Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SETD7 Protein
A cDNA sequence encoding the SETD7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | SETD7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943689
|
enQuireBio™
QP13473-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923689
|
enQuireBio™
QP13473-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933689
|
enQuireBio™
QP13473-1MG |
1 mg |
1515.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SETD7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein containing 50mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSDDEMVEE AVEGHLDDDG LPHGFCTVTY SSTDRFEGNF VHGEKNGRGK FFFFDGSTLE GYYVDDALQG QGVYTYEDGG VLQGTYVDGE LNGPAQEYDT DGRLIFKGQY KDNIRHGVCW IYYPDGGSLV GEVNEDGEMT GEKIAYVYPD ERTALYGKFI DGEMIEGKLA TLMSTEEGRP HFELMPGNSV YHFDKSTSSC ISTNALLPDP YESERVYVAE SLISSAGEGL FSKVAVGPNT VMSFYNGVRI THQEVDSRDW ALNGNTLSLD EETVIDVPEP YNHVSKYCAS LGHKANHSFT PNCIYDMFVH PRFGPIKCIR TLRAVEADEE LTVAYGYDHS PPGKSGPEAP EWYQVELKAF QATQQK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |