Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sesquipedalian-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sesquipedalian-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7760-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001002034.2
Sesquipedalian-2 Protein
Research Use Only
FAM109B
Recombinant Protein
E. coli
MKLNERSVAH YALSDSPADH MGFLRTWGGP GTPPTPSGTG RRCWFVLKGN LLFSFESREG RAPLSLVVLE GCTVELAEAP VPEEFAFAIC FDAPGVRPHL LAAEGPAAQE AWVKVLSRAS FGYMRLVVRE LESQLQDARQ SLALQRRSSW KSVASRCKPQ APNHRAAGLE NGHCLSKDSS PVGLVEEAGS RSAGWGLAEW ELQGPASLLL GKGQSPVSPE TSCFSTLHDW YGQEIVELRQ CWQKRAQGSH SKCEEQDRP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
150368
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol