Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serum paraoxonase / arylesterase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serum paraoxonase/arylesterase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6513-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000437.3
Serum paraoxonase / arylesterase 1 Protein
Research Use Only
PON1
Recombinant Protein
E. coli
AKLIALTLLG MGLALFRNHQ SSYQTRLNAL REVQPVELPN CNLVKGIETG SEDLEILPNG LAFISSGLKY PGIKSFNPNS PGKILLMDLN EEDPTVLELG ITGSKFDVSS FNPHGISTFT DEDNAMYLLV VNHPDAKSTV ELFKFQEEEK SLLHLKTIRH KLLPNLNDIV AVGPEHFYGT NDHYFLDPYL QSWEMYLGLA WSYVVYYSPS EVRVVAEGFD FANGINISPD GKYVYIAELL AHKIHVYEKH ANWTLTPLKS LDFNTLVDNI SVDPETGDLW VGCHPNGMKI FFYDSENPPA SEVLRIQNIL TEEPKVTQVY AENGTVLQGS TVASVYKGKL LIGTVFHKAL YCEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5444
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol