Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPING1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPING1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3030.00€
Especificaciones
Nombre | SERPING1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913669
|
enQuireBio™
QP13468-HIS-HEK-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933669
|
enQuireBio™
QP13468-HIS-HEK-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923669
|
enQuireBio™
QP13468-HIS-HEK-1MG |
1 mg |
3030.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SERPING1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SERPING1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNPNATSSSS QDPESLQDRG EGKVATTVIS KMLFVEPILE VSSLPTTNST TNSATKITAN TTDEPTTQPT TEPTTQPTIQ PTQPTTQLPT DSPTQPTTGS FCPGPVTLCS DLESHSTEAV LGDALVDFSL KLYHAFSAMK KVETNMAFSP FSIASLLTQV LLGAGENTKT NLESILSYPK DFTCVHQALK GFTTKGVTSV SQIFHSPDLA IRDTFVNASR TLYSSSPRVL SNNSDANLEL INTWVAKNTN NKISRLLDSL PSDTRLVLLN AIYLSAKWKT TFDPKKTRME PFHFKNSVIK VPMMNSKKYP VAHFIDQTLK AKVGQLQLSH NLSLVILVPQ NLKHRLEDME QALSPSVFKA IMEKLEMSKF QPTLLTLPRI KVTTSQDMLS IMEKLEFFDF SYDLNLCGLT EDPDLQVSAM QHQTVLELTE TGVEAAAASA ISVARTLLVF EVQQPFLFVL WDQQHKFPVF MGRVYDPRA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |