missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPIND1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPIND1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SERPIND1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913659
|
enQuireBio™
QP13465-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903659
|
enQuireBio™
QP13465-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993649
|
enQuireBio™
QP13465-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SERPIND1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SERPIND1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDFHKENT VTNDWIPEGE EDDDYLDLEK IFSEDDDYID IVDSLSVSPT DSDVSAGNIL QLFHGKSRIQ RLNILNAKFA FNLYRVLKDQ VNTFDNIFIA PVGISTAMGM ISLGLKGETH EQVHSILHFK DFVNASSKYE ITTIHNLFRK LTHRLFRRNF GYTLRSVNDL YIQKQFPILL DFKTKVREYY FAEAQIADFS DPAFISKTNN HIMKLTKGLI KDALENIDPA TQMMILNCIY FKGSWVNKFP VEMTHNHNFR LNEREVVKVS MMQTKGNFLA ANDQELDCDI LQLEYVGGIS MLIVVPHKMS GMKTLEAQLT PRVVERWQKS MTNRTREVLL PKFKLEKNYN LVESLKLMGI RMLFDKNGNM AGISDQRIAI DLFKHQGTIT VNEEGTQATT VTTVGFMPLS TQVRFTVDRP FLFLIYEHRT SCLLFMGRVA NPSRS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |