Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA4 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre SERPINA4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15963629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13457-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15943629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13457-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15953629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13457-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SERPINA4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SERPINA4 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in phosphate buffered saline pH 7.4 and 5% (w/v) Trehalose.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
QLHVEHDGES CSNSSHQQIL ETGEGSPSLK IAPANADFAF RFYYLIASET PGKNIFFSPL SISAAYAMLS LGACSHSRSQ ILEGLGFNLT ELSESDVHRG FQHLLHTLNL PGHGLETRVG SALFLSHNLK FLAKFLNDTM AVYEAKLFHT NFYDTVGTIQ LINDHVKKET RGKIVDLVSE LKKDVLMVLV NYIYFKALWE KPFISSRTTP KDFYVDENTT VRVPMMLQDQ EHHWYLHDRY LPCSVLRMDY KGDATVFFIL PNQGKMREIE EVLTPEMLMR WNNLLRKRNF YKKLELHLPK FSISGSYVLD QILPRLGFTD LFSKWADLSG ITKQQKLEAS KSFHKATLDV DEAGTEAAAA TSFAIKFFSA QTNRHILRFN RPFLVVIFST STQSVLFLGK VVDPTKPHHH HHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.