missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA3 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 695.00€
Especificaciones
Nombre | SERPINA3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903629
|
enQuireBio™
QP13456-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15983619
|
enQuireBio™
QP13456-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993619
|
enQuireBio™
QP13456-1MG |
1 mg |
695.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SERPINA3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MERMLPLLAL GLLAAGFCPA VLCHPNSPLD EENLTQENQD RGTHVDLGLA SANVDFAFSL YKQLVLKAPD KNVIFSPLSI STALAFLSLG AHNTTLTEIL KGLKFNLTET SEAEIHQSFQ HLLRTLNQSS DELQLSMGNA MFVKEQLSLL DRFTEDAKRL YGSEAFATDF QDSAAAKKLI NDYVKNGTRG KITDLIKDLD SQTMMVLVNY IFFKAKWEMP FDPQDTHQSR FYLSKKKWVM VPMMSLHHLT IPYFRDEELS CTVVELKYTG NASALFILPD QDKMEEVEAM LLPETLKRWR DSLEFREIGE LYLPKFSISR DYNLNDILLQ LGIEEAFTSK ADLSGITGAR NLAVSQVVHK AVLDVFEEGT EASAATAVKI TLLSALVETR TIVRFNRPFL MIIVPTDTQN IFFMSKVTNP KQA | |
Greater than 99.0%. |