Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase PAK 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001014831.1
ID de gen (Entrez) 10298
Nombre Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16083480
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6464-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
16003490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6464-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
16093480
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6464-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16013490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6464-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16023490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6464-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16033490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6464-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001014831.1
Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10298
Research Use Only
PAK4
Recombinant Protein
E. coli
MFGKRKKRVE ISAPSNFEHR VHTGFDQHEQ KFTGLPRQWQ SLIEESARRP KPLVDPACIT SIQPGAPKTI VRGSKGAKDG ALTLLLDEFE NMSVTRSNSL RRDSPPPPAR ARQENGMPEK PPGPRSPQRE PQRVSHEQFR AALQLVVDPG DPRSYLDNFI KIGEGSTGIV CIATVRSSGK LVAVKKMDLR KQQRRELLFN EVVIMRDYQH ENVVEMYNSY LVGDELWVVM EFLEGGALTD IVTHTRMNEE QIAAVCLAVL QALSVLHAQG VIHRDIKSDS ILLTHDGRVK LSDFGFCAQV SKEVPRRKSL VGTPYWMAPE LISRLPYGPE VDIWSLGIMV IEMVDGEPPY FNEPPLKAMK MIRDNLPPRL KNLHKVSPSL KGFLDRLLVR DPAQRATAAE LLKHPFLAKA GPPASIVPLM RQNRTR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.