Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase PAK 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6464-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16023490
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001014831.1
Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
Research Use Only
PAK4
Recombinant Protein
E. coli
MFGKRKKRVE ISAPSNFEHR VHTGFDQHEQ KFTGLPRQWQ SLIEESARRP KPLVDPACIT SIQPGAPKTI VRGSKGAKDG ALTLLLDEFE NMSVTRSNSL RRDSPPPPAR ARQENGMPEK PPGPRSPQRE PQRVSHEQFR AALQLVVDPG DPRSYLDNFI KIGEGSTGIV CIATVRSSGK LVAVKKMDLR KQQRRELLFN EVVIMRDYQH ENVVEMYNSY LVGDELWVVM EFLEGGALTD IVTHTRMNEE QIAAVCLAVL QALSVLHAQG VIHRDIKSDS ILLTHDGRVK LSDFGFCAQV SKEVPRRKSL VGTPYWMAPE LISRLPYGPE VDIWSLGIMV IEMVDGEPPY FNEPPLKAMK MIRDNLPPRL KNLHKVSPSL KGFLDRLLVR DPAQRATAAE LLKHPFLAKA GPPASIVPLM RQNRTR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10298
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol