Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Septin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Septin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7552-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16019340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008491.1
Septin-2 Protein
Research Use Only
42980
Recombinant Protein
E. coli
MSKQQPTQFI NPETPGYVGF ANLPNQVHRK SVKKGFEFTL MVVGESGLGK STLINSLFLT DLYPERVIPG AAEKIERTVQ IEASTVEIEE RGVKLRLTVV DTPGYGDAIN CRDCFKTIIS YIDEQFERYL HDESGLNRRH IIDNRVHCCF YFISPFGHGL KPLDVAFMKA IHNKVNIVPV IAKADTLTLK ERERLKKRIL DEIEEHNIKI YHLPDAESDE DEDFKEQTRL LKASIPFSVV GSNQLIEAKG KKVRGRLYPW GVVEVENPEH NDFLKLRTML ITHMQDLQEV TQDLHYENFR SERLKRGGRK VENEDMNKDQ ILLEKEAELR RMQEMIARMQ AQMQMQMQGG DGDGGALGHH V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4735
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol