Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sentrin-specific protease 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sentrin-specific protease 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001159812.1
ID de gen (Entrez) 123228
Nombre Sentrin-specific protease 8 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16091131
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7846-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16011141
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7846-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16001141
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7846-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16021141
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7846-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16031141
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7846-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16041141
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7846-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001159812.1
Sentrin-specific protease 8 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
123228
Research Use Only
SENP8
Recombinant Protein
E. coli
MDPVVLSYMD SLLRQSDVSL LDPPSWLNDH IIGFAFEYFA NSQFHDCSDH VSFISPEVTQ FIKCTSNPAE IAMFLEPLDL PNKRVVFLAI NDNSNQAAGG THWSLLVYLQ DKNSFFHYDS HSRSNSVHAK QVAEKLEAFL GRKGDKLAFV EEKAPAQQNS YDCGMYVICN TEALCQNFFR QQTESLLQLL TPAYITKKRG EWKDLITTLA KK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.