Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sentrin-specific protease 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sentrin-specific protease 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7846-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001159812.1
Sentrin-specific protease 8 Protein
Research Use Only
SENP8
Recombinant Protein
E. coli
MDPVVLSYMD SLLRQSDVSL LDPPSWLNDH IIGFAFEYFA NSQFHDCSDH VSFISPEVTQ FIKCTSNPAE IAMFLEPLDL PNKRVVFLAI NDNSNQAAGG THWSLLVYLQ DKNSFFHYDS HSRSNSVHAK QVAEKLEAFL GRKGDKLAFV EEKAPAQQNS YDCGMYVICN TEALCQNFFR QQTESLLQLL TPAYITKKRG EWKDLITTLA KK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
123228
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol