Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Secreted Ly-6 / uPAR-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Secreted Ly-6/uPAR-related protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6696-ye-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055190
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_065160.1
Secreted Ly-6 / uPAR-related protein 1
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
57152
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SLURP1
Recombinant Protein
Yeast
LKCYTCKEPM TSASCRTITR CKPEDTACMT TLVTVEAEYP FNQSPVVTRS CSSSCVATDP DSIGAAHLIF CCFRDLCNSE L