Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEC61B Protein
A cDNA sequence encoding the SEC61B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 10952
Nombre SEC61B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen SEC61B
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13447-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15993589
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13447-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15983589
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13447-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
10952
Research Use Only
SEC61B
Human
His
SEC61B protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
SEC61B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPGPTPS GTNVGSSGRS PSKAVAARAA GSTVRQRKNA SCGTRSAGRT TSAGTGGMWR FYTEDSPGLK VGP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.