Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDHAF1 Protein
A cDNA sequence encoding the SDHAF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 1415.00€
Especificaciones
Nombre SDHAF1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903579 Ver documentos enQuireBio™
QP13441-100UG
100 μg 1415.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-12-2019
Añadir a la cesta
15913579 Ver documentos enQuireBio™
QP13441-10UG
10 μg 161.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-12-2019
Añadir a la cesta
15923579 Ver documentos enQuireBio™
QP13441-2UG
2 μg 107.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
SDHAF1 Protein
His
Human
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
SDHAF1
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSRHSRL QRQVLSLYRD LLRAGRGKPG AEARVRAEFR QHAGLPRSDV LRIEYLYRRG RRQLQLLRSG HATAMGAFVR PRAPTGEPGG VGSQPDDGDS PRNPHDSTGA PETRPDGR
644096